Principaux documents
SAB5700892
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1033
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1033
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
4 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TYRO3(7301)
Description générale
The gene is part of a 3-member transmembrane receptor kinase receptor family with a processed pseudogene distal on chromosome 15. The encoded protein is activated by the products of the growth arrest-specific gene 6 and protein S genes and is involved in controlling cell survival and proliferation, spermatogenesis, immunoregulation and phagocytosis. The encoded protein has also been identified as a cell entry factor for Ebola and Marburg viruses. [provided by RefSeq, May 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human TYRO3
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable