Principaux documents
AB1286-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de monocarboxylate 1
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein IGO1
100 μG
408,00 €
408,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
408,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
408,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le transporteur de monocarboxylate 1 (MCT1), également nommé membre 1 de la famille 16 des transporteurs de soluté (SLC16A1), catalyse le transport rapide à travers la membrane plasmique de nombreux monocarboxylates tels que lactate, pyruvate, oxoacides à chaîne ramifiée dérivés de la leucine, la valine et l'isoleucine, et les corps cétoniques acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et acétate. Le transporteur de monocarboxylate 1 se trouve dans la membrane cellulaire et est largement exprimé dans les cellules normales comme dans les cellules cancéreuses. Le transporteur de monocarboxylate 1 est impliqué dans le déficit symptomatique de transport du lactate (SDLT).
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale du transporteur de monocarboxylate 1.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) et correspondant à l'extrémité C-terminale du transporteur de monocarboxylate 1 de rat.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/2 500e d'un lot représentatif a permis la détection dans du tissu de muscle squelettique et de cortex rénal de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-transporteur de monocarboxylate 1 est un anticorps polyclonal de poulet hautement spécifique qui cible MCT1 et dont l'utilisation a été testée en western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu de membrane de cerveau de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis la détection dans 10 µg de lysat de tissu de membrane de cerveau de rat.
Description de la cible
Des bandes sont observées à environ 44 kDa et environ 55 kDa. Cette protéine a été observée à environ 47 kDa [Sepponen, K., et al. (2003). Acta. Physiol. Scand. 177(1):79-86]. De plus, cette protéine a été observée à environ 55 kDa dans certains lysats de cellules, excepté dans du rumen où deux bandes distinctes apparaissent à environ 47 kDa et environ 55 kDa [Koho, N., et al. (2005). Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 141(1):29-34]. Elle est également connue pour être glycosylée [Carpenter, L., et al. (1996). Biochim. Biophys. Acta. 1279(2):157-163].
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1286
Forme physique
IgY polyclonale de poulet purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissu de membrane de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chongliang Zhong et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 10, 216-222 (2022-07-06)
Urea nitrogen secreted from blood to rumen is a crucial factor shaping the symbiotic relationship between host ruminants and their microbial populations. Passage of urea across rumen epithelia is facilitated by urea transporter B (UT-B), but the long-term regulation of
Gabriel N Valbuena et al.
Molecular neurobiology, 53(4), 2222-2240 (2015-05-13)
Defects in energy metabolism are potential pathogenic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a rapidly fatal disease with no cure. The mechanisms through which this occurs remain elusive and their understanding may prove therapeutically useful. We used metabolomics and stable
Nigel P Moore et al.
International journal of cell biology, 2016, 2084252-2084252 (2016-11-16)
The distribution of monocarboxylate transporter (MCT) isoforms 1 and 4, which mediate the plasmalemmal transport of l-lactic and pyruvic acids, has been identified in the placentae of rats and rabbits at different ages of gestation. Groups of three pregnant Sprague-Dawley
Markus Durst et al.
NMR in biomedicine, 29(8), 1079-1087 (2016-06-28)
Most tumours exhibit a high rate of glycolysis and predominantly produce energy by lactic acid fermentation. To maintain energy production and prevent toxicity, the lactate generated needs to be rapidly transported out of the cell. This is achieved by monocarboxylate
Chang Cao et al.
Current developments in nutrition, 5(4), nzab025-nzab025 (2021-05-04)
The placenta transports iron to the fetus to support growth and development. Mice are commonly used to study placental iron transport. The subcellular locations of transferrin receptor and ferroportin 1 in iron-transporting cells in the mouse placenta have not been