AB1225
Anti-Ovalbumin Antibody, Egg white
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit, chicken
Concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Immunohistochemistry: 1:300-1:2,000
ELISA: 1:3,000-1:12,000 when assayed against 1 μg of Ovalbumin in a standard Indirect ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable