Principaux documents
AB1224
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase Antibody, human white cell
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
MPO
2 ML
788,00 €
788,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
788,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
788,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Myeloperoxidase (Human White Cells). Monospecific by IEP. Some cross reactivity with Myeloperoxidase from other tissues and species may occur.
Myeloperoxidase (MPO) represents an early appearing and highly reliable intracellular myeloid lineage marker molecule. MPO protein can be detected in a subset of human hematopoietic bone marrow progenitor cells and in granulomonopoietic (GM) cells. However, other myeloid-related cell types such as epidermal Langerhans-type dendritic cells (LC) lack MPO. Therefore, human myeloid progenitors might be subdivided based on MPO protein expression into functional subsets.
Immunogène
Epitope: human white cell
Myeloperoxidase (Human White Cells)
Application
&
Immunoblotting: antibody recognizes alpha and beta subunits of MPO. Reduced and denatured extracts of purified MPO produce blots produce 55-60kDa alpha subunits and 12-14kDa beta subunit bands140 Additional bands may be present due to cross reactivity with other myeloperoxidases.
ELISA :
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Monospecific antiserum purified by delipidation and defibrination. Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate buffer, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 0.01% Sodium Azide. Reconstitute with 2.0 mL of sterile distilled water.
Stockage et stabilité
ºº Éviter les congélation/décongélation répétées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable