Principaux documents
AAWP14250
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
50 FILTERS
486,00 €
486,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
50 FILTERS
486,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
486,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Surveillance des particules
  • Élimination des particules
  • Bioanalyses
  • Microplastiques
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)