Principaux documents
AAWP09000
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
100 FILTERS
485,00 €
485,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
485,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
485,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Ce filtre membrane en esters de cellulose MF-Millipore® convient parfaitement aux applications de surveillance biologique et environnementale.
  • Il est stérilisable à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave.
  • Ce filtre blanc présente une surface quadrillée.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent d'infimes quantités d'agent mouillant et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standards.
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Surveillance des particules
  • Élimination des particules
  • Bioanalyses
  • Microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma et en autoclave
  • Le filtre blanc est disponible avec une surface quadrillée
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)