AAWP09050
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plain white mixed cellulose esters (MCE) filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Paramètres
max. temp. at 75 °C
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre × épaisseur
90 mm × 180 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Point de bulle
≥1.10 bar, air with water
Description générale
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)