Principaux documents
AAWP01300
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size
100 FILTERS
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 FILTERS
114,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AAWP
Application
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)