Principaux documents
AABP02500
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 0,8 µm
100 FILTERS
200,00 €
200,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
200,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Niveau de qualité
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Couleur
black
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres membranes MF-Millipore sont constitués d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Ils sont très utilisés pour les analyses et la recherche.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Le filtre membrane MF-Millipore de 0,8 µm de dimension de pores a été utilisé :
  • pour placer des échantillons de rétine avant une coloration par immunofluorescence[1]
  • dans l'enregistrement et la stimulation de réseaux de micro-électrodes (MEA)[2]
  • pour les études d'enregistrement en électrophysiologie patch-clamp[3]
Caractéristiques et avantages
  • Applicable à la surveillance biologique et environnementale.
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, aux rayons gamma et à l'autoclave.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Yijie Lu et al.
PloS one, 15(7), e0236176-e0236176 (2020-07-23)
Optimizing stimulation protocol is essential for clinical application of retinal prosthesis. Elongating stimulation pulse width (~25ms /phase) has been proposed as an effective method to improve spatial resolution of epi-retinal implants. However, it is unknown whether longer stimulus pulse width
Giuseppe Federighi et al.
The Journal of comparative neurology, 528(4), 624-636 (2019-10-01)
A crucial role in ejaculation is thought to be played by a population of lumbar spino-thalamic neurons (LSt), which express galanin and other neuropeptides. In rats, these neurons are activated with ejaculation and their lesion selectively abolishes ejaculation but not
Le Sun et al.
PloS one, 6(5), e19477-e19477 (2011-05-17)
The ON-OFF direction selective ganglion cells (DSGCs) in the mammalian retina code image motion by responding much more strongly to movement in one direction. They do so by receiving inhibitory inputs selectively from a particular sector of processes of the
Wen-Long Sheng et al.
PloS one, 10(2), e0117967-e0117967 (2015-02-26)
Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) are involved in circadian and other non-image forming visual responses. An open question is whether the activity of these neurons may also be under the regulation mediated by the neurohormone melatonin. In the present