Principaux documents
AABG01300
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
100 FILTERS
186,00 €
186,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
186,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
186,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Couleur
black
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AABG
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Fluorescent assays
  • Particle monitoring
  • Air monitoring
  • Microplastics
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Craig S Pearson et al.
Experimental eye research, 190, 107859-107859 (2019-11-11)
The accumulation of chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) in the glial scar following acute damage to the central nervous system (CNS) limits the regeneration of injured axons. Given the rich diversity of CSPG core proteins and patterns of GAG sulfation, identifying