9Q078W
Anti-canine NKp46 (CD335) Antibody, clone 48A
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
48A
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
canine, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable