AP192R
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.40 (A550/A280).
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3