Principaux documents
96440500
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
Synonyme(s) :
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
96440500
1 009,00 €
1 009,00 €
Date d'expédition estimée le12 juin 2025Détails
Changer de vue
96440500
1 009,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
1 009,00 €
Date d'expédition estimée le12 juin 2025Détails
Gamme de produits
Vantage
Paramètres
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
500 mm
Surface
15 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
250-500 mm
Volume du lit
380-760 mL
Diamètre
44-44.1 mm
Informations légales
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany