operating temperature at 2-40 °C 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) 7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
250 mm
Surface
2 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
0-250 mm
Volume du lit
0-50 mL
Diamètre
16-16.1 mm
Informations légales
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany