Documents
96100500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Gamme de produits
Vantage
Niveau de qualité
Paramètres
temp. range at 2-40 °C
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
50 cm (19.7 in.)