869001-M
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 9002-68-0, is a native pituitary protein that regulates Sertoli cells by acting on G-protein-linked cell surface FSH receptors.
Synonyme(s) :
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Follitropin, hFSH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human pituitary glands
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Calbiochem®
Pureté
≥90%
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥2000 IU/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.1% hCG
≤0.5% hLH, hTSH
pl
4.1
Solubilité
PBS: soluble
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Research area: Cell Signaling
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Anticorps
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable