Principaux documents
408433
Sigma-Aldrich
Boc-His-OH
99%
Synonyme(s) :
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, Nα-Boc-L-histidine
5 G
62,70 €
62,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
62,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.27
Beilstein:
755289
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +26°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
Clé InChI
AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hao Zheng et al.
Pharmaceutical research, 32(6), 2038-2050 (2014-12-24)
Present study aimed at exploring advantages/disadvantages of amino acid modified trimethylated chitosan in conquering multiple gene delivery obstacles and thus providing comprehensive understandings for improved transfection efficiency. Arginine, cysteine, and histidine modified trimethyl chitosan were synthesized and employed to self-assemble
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1