Principaux documents
8.52340
Sigma-Aldrich
N-Biotinyl-NH(PEG)11-COOH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
N-Biotinyl-NH(PEG)11-COOH, O-[2-(Biotinylamino)ethyl]-OÆ-(2-carboxyethyl)undecaethylene glycol
250 MG
504,00 €
1 G
1 530,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
504,00 €
1 G
1 530,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H69N3O16S
Poids moléculaire :
844.02
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Description générale
The use of this novel biotin derivative incorporates a hydrophilic 40 atom PEG spacer between the peptide and biotin. This not only greatly improves the solubility of the resultant peptide, but reduces steric hindrance between the peptide and biotin, leading to better avidin binding and higher biological activity. The biotin-PEG derivative can be easily incorporated using any standard coupling method as the final step in SPPS, immediately prior to cleavage of the peptide from the resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Identity (LC-MS): 843.0 - 845.0 g/mol
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable