902659
Amino-PEG6-t-butyl ester
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, H2N-PEG6-CH2CH2COOtBu
172,00 €
About This Item
172,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n/D 1.4562
Densité
1.06581 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
Clé InChI
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable