Principaux documents
8.51038
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
1 G
766,00 €
8510380005
2 790,00 €
766,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
766,00 €
8510380005
2 790,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H41NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
766,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥93.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
Clé InChI
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, molar mass 575.61 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0204
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable