Documents
8.52333
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Novabiochem®
Synonyme(s) :
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alkene
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
Clé InChI
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Description générale
Building block for introduction of α-n-pentenyl-alanine peptides by Fmoc SPPS.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable