Principaux documents
F6312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
1 G
273,00 €
5 G
988,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
273,00 €
5 G
988,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
Essai
≥97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
<30 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
Clé InChI
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Application
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH is a Fmoc-protected amino acid that can be used to create peptide libraries.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Z-selective olefin metathesis on peptides: Investigation of side chain influence, preorganization, and guidelines in substrate selection.
O?Leary D J and Grubbs R H
Amino Acids, 5, S13-S13 null
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing