8.52129
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine pentafluorophenyl ester
244,00 €
About This Item
244,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
135-145 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C32H31F5N2O6/c1-32(2,3)45-30(41)38-15-9-8-14-22(29(40)44-28-26(36)24(34)23(33)25(35)27(28)37)39-31(42)43-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,38,41)(H,39,42)/t22-/m0/s1
Clé InChI
HLNVSYQQDWNJRI-QFIPXVFZSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -16.0 - -13.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3