Principaux documents
8.52126
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
5 G
279,00 €
8521260025
1 130,00 €
8521260050
1 940,00 €
8521260100
2 800,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
279,00 €
8521260025
1 130,00 €
8521260050
1 940,00 €
8521260100
2 800,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H30F5NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
751.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CSC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C43H30F5NO4S/c44-35-36(45)38(47)40(39(48)37(35)46)53-41(50)34(49-42(51)52-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-54-43(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,49,51)/t34-/m0/s1
Clé InChI
FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of cysteine residues for Fmoc SPPS without enantiomerization [1,2]. Enables use of bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] T. Kaiser, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 1187.
[2] Y. X. Han, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 4307
Liaison
Replaces: 04-12-1504
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +17.0 °
Purity (TLC (0004)): <3% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable