8.53050
Boc-Cys(4-MeOBzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Cys(4-MeOBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methoxybenzyl-L-cysteine
98,50 €
About This Item
98,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C16H23NO5S/c1-16(2,3)22-15(20)17-13(14(18)19)10-23-9-11-5-7-12(21-4)8-6-11/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
VRTXRNJMNFVTOM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] O. Nishimura, et al. (1978) Chem. Pharm. Bull., 26, 1576.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): -40.5 - -35.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.