Principaux documents
8.51065
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride
Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 3NH 2 · HCl
1 G
109,00 €
5 G
434,00 €
25 G
1 720,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
109,00 €
5 G
434,00 €
25 G
1 720,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20N2O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.36 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]CCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H20N2O2.ClH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
Clé InChI
UIDYFLMAHOWVLG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diaminopropane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0067
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable