Principaux documents
8.51047
Sigma-Aldrich
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H20NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Phosphorylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
pb
54 °C/10 hPa
Densité
1.05 g/cm3
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
KXUMNSXPAYCKPR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product number for this product was previously 01-60-0030.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Liaison
Replaces: 01-60-0030
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colorless to lightly yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup