Principaux documents
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
100 MG
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
135,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.22
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
phosphate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
Clé InChI
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable