Documents
8.51032
Sigma-Aldrich
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms), O-(N-Trt-3-aminopropyl)-O′-(3-aminpropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H38N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.62
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de transition
flash point 110 °C (External MSDS)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This mono-protected diamino functionalized PEG is a useful building block for the introduction of a PEG spacer into molecules containing a carboxylic acid functionality. Removal of the Trt group can be effected using 1-5% TFA in combination with 2-3% TES in DCM.
Liaison
Replaces: 01-63-0143
Remarque sur l'analyse
Color (visual): pale yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
110 °C - (External MSDS)