Principaux documents
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
213412807
1 EA
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
use paper diam. 55 mm
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
125 mL
P de la plaque/du plateau
60 mm
Description générale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences