Principaux documents
58264
Frittés pour colonne
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
10 EA
41,60 €
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
41,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
for Conventional Column Hardware (compression style)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Diamètre
1/4 in.
Épaisseur
0.39 in.
Dimension de pores
2 μm porosity
Description générale
Utilisez des frittés ayant des pores de 0,5 μm pour retenir les remplissages préparés à partir de particules de 3 μm, et des frittés de pores de 2 μm pour retenir les remplissages ayant des particules plus grandes.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis