Principaux documents
8.45140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
About This Item
Formule linéaire :
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-215-7
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
179-182 °C
Solubilité
0.5 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable