41785
Dimidium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Trypadine, phenanthridinium 1553
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Qualité
reagent
Gamme de produits
BioReagent
Essai
~95% (AT)
Forme
solid
Pf
243-248 °C (lit.)
Fluorescence
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA)
λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
Clé InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation