Principaux documents
8.45088
Sigma-Aldrich
Ethylamine (70% solution in water)
Msynthplus
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Pression de vapeur
460 hPa ( 20 °C)
Forme
solution
Température d'inflammation spontanée
375 °C
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
pb
39 °C/1013 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point -26 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
-26 °C