Principaux documents
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
Synonyme(s) :
Decamethyltetrasiloxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
205-491-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
73 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosité cinématique
1.3 cSt(20 °C)
Pf
-76 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Solubilité
<0.1 mg/L
Densité
0.85 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Clé InChI
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup