235679
Decamethyltetrasiloxane
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
50,80 €
About This Item
50,80 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Pf
−68 °C (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Clé InChI
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup