8.43942
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Synonyme(s) :
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, Propylphosphonic anhydride, T3P
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
Température de transition
flash point -4 °C (ethyl acetate)
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
- Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - ethyl acetate
Point d'éclair (°C)
-4 °C - ethyl acetate