Documents
8.43836
Sigma-Aldrich
Nickel boride
≥98% (ICP)
Synonyme(s) :
Nickel boride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BNi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.20
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
234-494-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (ICP)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/B.2Ni
Clé InChI
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)