Documents
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethoxyphenylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3SiC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-066-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 83 °C
Densité
1.064 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bladder
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup