Principaux documents
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Docosanol, Behenyl alcohol
100 G
61,50 €
61,50 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
61,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
211-546-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,50 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
pb
180 °C/0.3 hPa
Pf
68-71 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Clé InChI
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C