Documents
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiophene-2-acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
254-290-0
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
130-135 °C/120 hPa
Température de transition
flash point 101 °C
Densité
1.303 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identity (IR)passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup