Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-868-6
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
108-110 °C/35 hPa
Température de transition
flash point 81 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
Clé InChI
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup