Principaux documents
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxybenzoic acid
50 G
75,90 €
250 G
281,00 €
75,90 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
75,90 €
250 G
281,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-718-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,90 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
202-206 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3