Principaux documents
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutylamine
250 ML
40,30 €
1 L
105,00 €
40,30 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
40,30 €
1 L
105,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-145-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,30 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
135 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
68 °C/1013 hPa
Pf
-85 °C
Température de transition
flash point -10 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
0.736 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup