Principaux documents
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
100 G
84,60 €
84,60 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
84,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
233-634-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,60 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Pf
63-65 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable