Key Documents
8.40130
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
218-760-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
260 °C (DIN 51794)
Puissance
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
67-71 °C
Température de transition
flash point 146 °C (DIN 51758)
Solubilité
1670 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
146 °C - DIN 51758