90502
N,N′-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine
95%
38,30 €
About This Item
38,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539
Densité
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter