Documents
8.40085
Sigma-Aldrich
(2-Ethoxyethyl) methacrylate
(stabilized) for synthesis
Synonyme(s) :
(2-Ethoxyethyl) methacrylate, Methacrylic acid 2-ethoxyethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
219-135-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
209 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
185 °C
Température de transition
flash point 69.5 °C
Solubilité
17.05 g/L
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
SFPNZPQIIAJXGL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2