Principaux documents
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetamide, Acetic acid amide
100 G
33,10 €
1 KG
127,00 €
33,10 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
33,10 €
1 KG
127,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-473-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,10 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 65 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
221-222 °C/1013 hPa
Pf
78-81 °C
Solubilité
2200 g/L
Densité
1.159 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable