Principaux documents
8.01812
Sigma-Aldrich
Benzylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzylamine, Phenylmethylamine
100 ML
32,60 €
500 ML
63,60 €
1 L
101,00 €
32,60 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
32,60 €
500 ML
63,60 €
1 L
101,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-854-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,60 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
405 °C
Puissance
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
-42.8 °C
Température de transition
flash point 72 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Clé InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
  • Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup